Learn More
Ansell Gants de poids moyen en PUR gris HyFlex™ série 11-627
Les gants HyFlex™ CR2 offrent des niveaux élevés de résistance aux coupures pour une utilisation sûre dans le contrôle, la manipulation et l’assemblage des applications impliquant des contacts avec des pièces coupantes. Le Lycra™ dans les doublures des gants ainsi que dans le revêtement en polyuréthane offrent une excellente flexibilité et un excellent ajustement.
Marque: Ansell 11627060
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.44100kg
Description
- Industrial cut-resistant gloves
- Special formulation of polyurethane coating provides flexibility and fit
- Secure grip on dry to slightly oily pieces for secure handling in wide range of environments
- Unique combination of Dyneema™, Nylon, Lycra™, and fiber glass
- Ultra strong fibers provide resistance to cuts and burrs
- For safe use in controlling, handling and assembly applications involving contacts with sharp pieces
Applications:
- Assembling and mounting components
- Assembly & inspection of components
- Cutting glasses, sheets, panels
- Handling materials with sharp or rough edges
- Handling parts with sharp, rough edges
- Handling rough machined metal parts
- Picking, fastening components
- Press injection molding
Spécification
ANSI 5 | |
Knit | |
Gray | |
Lycra | |
6 | |
Handling parts with sharp and rough edges, assembly and inspection, press injection molding, cutting glass, sheets and panels | |
Purple | |
11-627 6 205686 | |
7.6 in. |
CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II | |
Polyurethane | |
ANSI A2 | |
Cut-resistant Gloves | |
EN 388:4342, EN 388:4342B | |
Knit | |
Lycra™, Nylon, Dyneema™ | |
HyFlex™ 11-627 | |
19.5 cm |