Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en PUR gris HyFlex™ série 11-627
Les gants HyFlex™ CR2 offrent des niveaux élevés de résistance aux coupures pour une utilisation sûre dans le contrôle, la manipulation et l’assemblage des applications impliquant des contacts avec des pièces coupantes. Le Lycra™ dans les doublures des gants ainsi que dans le revêtement en polyuréthane offrent une excellente flexibilité et un excellent ajustement.
Marque: Ansell™ 11627090
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.63000kg
Description
- Gants industriels
- La formulation spéciale du revêtement en polyuréthane offre aux gants une flexibilité et un ajustement, ainsi qu’une adhérence sûre sur des pièces sèches à légèrement huileuses pour une manipulation sûre dans un large éventail d’environnements
- Combinaison unique de Dyneema™, nylon, Lycra™ et fibre de verre
- Les fibres ultra fortes offrent une résistance extrême aux coupures et aux bavures
- Offre un équilibre parfait entre confort et manipulation sûre avec une résistance aux coupures supérieure
- Pour une utilisation en toute sécurité dans les applications de contrôle, manipulation et assemblage impliquant un contact avec des pièces tranchantes
- Le Lycra™ dans les revêtements de ces gants ainsi que le revêtement en polyuréthane offrent une excellente flexibilité et un excellent ajustement
Applications :
- Assemblage et montage des composants
- Assemblage & inspection des composants
- Lunettes de coupe, feuilles, panneaux
- Manipulation de matériaux avec des arêtes vives ou rugueuses
- Manipulation de pièces avec des arêtes vives ou rugueuses
- Manipulation de pièces métalliques grossièrement usinées
- Composants de prélèvement, fixation
- Moulage par presse d’injection
Spécification
Revêtement au niveau de la paume | |
Jauge : 18 | |
Lycra™, nylon et Dyneema™ | |
12 paires dans un sachet, 12 dans un carton | |
9 | |
195 à 276 mm | |
Structure : Tricoté |
Gris | |
Poignet en maille | |
PUR | |
11-627 | |
Gants de travail industriel | |
EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003 |