Learn More
Ansell Gants de poids moyen en PUR gris HyFlex™ série 11-627
Les gants HyFlex™ CR2 offrent des niveaux élevés de résistance aux coupures pour une utilisation sûre dans le contrôle, la manipulation et l’assemblage des applications impliquant des contacts avec des pièces coupantes. Le Lycra™ dans les doublures des gants ainsi que dans le revêtement en polyuréthane offrent une excellente flexibilité et un excellent ajustement.
Marque:  Ansell 11-627_10
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 12930965
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Gants industriels
  • La formulation spéciale du revêtement en polyuréthane offre aux gants une flexibilité et un ajustement, ainsi qu’une adhérence sûre sur des pièces sèches à légèrement huileuses pour une manipulation sûre dans un large éventail d’environnements
  • Combinaison unique de Dyneema™, nylon, Lycra™ et fibre de verre
  • Les fibres ultra fortes offrent une résistance extrême aux coupures et aux bavures
  • Offre un équilibre parfait entre confort et manipulation sûre avec une résistance aux coupures supérieure
  • Pour une utilisation en toute sécurité dans les applications de contrôle, manipulation et assemblage impliquant un contact avec des pièces tranchantes
  • Le Lycra™ dans les revêtements de ces gants ainsi que le revêtement en polyuréthane offrent une excellente flexibilité et un excellent ajustement
Applications :
  • Assemblage et montage des composants
  • Assemblage & inspection des composants
  • Lunettes de coupe, feuilles, panneaux
  • Manipulation de matériaux avec des arêtes vives ou rugueuses
  • Manipulation de pièces avec des arêtes vives ou rugueuses
  • Manipulation de pièces métalliques grossièrement usinées
  • Composants de prélèvement, fixation
  • Moulage par presse d’injection
Spécification
Spécification
ANSI 5
Knit
Gris
Dyneema™
10
Injection et moulage en plastique, manipulation du verre, assemblage de tôles (même légèrement huileuses), manipulation de petites pièces tranchantes
Noir
11-627 10 205690
7.6 in.
CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
PUR
Niveau 2
Cut-resistant Gloves
EN 388:4342, EN 388:4342B
Maille
Lycra™, Nylon, Dyneema™
HyFlex™ 11-627
19.5 cm