Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-849
GREENER_CHOICE
Catalog Number p-7146533
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conçus pour offrir tout le confort et la protection contre les rayures, les chicots et la saleté
Conçus pour offrir tout le confort et la protection contre les rayures, les chicots et la saleté :
  • Le revêtement aéré à 360° offre une protection supplémentaire à l’arrière, sans compromettre le confort
  • Protection tout usage FORTIX™ pour un temps de port continu plus long dans des environnements abrasifs secs
  • Technologie ANSELL GRIP™ pour une préhension sûre et une journée de travail plus sûre
  • Conception ergonomique pour un ajustement sûr et confortable afin d’optimiser les performances des travailleurs
Matériau arrière Nylon, Spandex
Certifications/Conformité EN388:2016/4121A
Classification Catégorie II
Zone enduite Entièrement enduit
Matériau de la manchette Doublure tricotée automatique
Description À usage général
Coating Material Nitrile
Couleur Noir
Cut Resistance Rating 2
Jetable Non
Finition externe Entièrement enduit
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Poudré Non poudrés
Type de produit Gants
Dimensions 6
Stérilité Non stérile
Modèle 11 / 849, 11-849
Épaisseur (métrique) 1.15 mm
À utiliser avec (application) Protection mécanique
Couleur de manchette de gant Noir
Type de manchette de gant Doublure tricotée automatique
Couleur de l’ourlet Marron
Matériau de revêtement Nylon, Spandex
Type d’emballage Sachet en PE / boîte en carton
Indice de perforation 1
Quantité 20
Résistant à 4121A
Séries Hyflex série 11
Indice de déchirure 2
Dimensions (L x l) 215 x 88 mm
Longueur (impériale) 215 mm
Largeur (métrique) 88 mm
Poids (métrique) 18 g