Learn More
Ansell Gant avec doublure Intercept™ sans verre HyFlex™ 11-928
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Sans silicone et sans DMF
- Performances de préhension pour une manipulation sûre dans les applications sèches à légèrement huileuses
- Le revêtement en nitrile double trempé protège contre l’exposition à l’huile et aux liquides industriels tout en offrant une durabilité élevée et une durée de vie prolongée
- Doublure aramide INTERCEPT pour des performances de coupe accrues
- Niveau 1 de protection de chaleur de contact
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0086, EN420:2003 + A1:2009 ; conforme à REACH ; catégorie II ; EN407 X1XXXX |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Noir |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Latex Free | Oui |
Type de produit | Gants à revêtement enduit |
Dimensions | 7 |
Norme EN388 | EN 388:4X32D |
À utiliser avec (application) | Automobile, fabrication de métaux, machines et matériel |