Learn More
Ansell HyFlex™ 48-102 Polyurethane-Coated Lightweight Nylon Gloves
Catalog Number p-7215024
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Confort et dextérité remarquables.
  • Résistance à l’abrasion pour une durée d’utilisation prolongée
  • La doublure et le revêtement fins offrent une grande dextérité et une grande flexibilité
  • Extrême sensibilité où la précision est requise
Certifications / conformité (Europe) Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Coating Material PUR
Couleur Gris
Hand Spécifique
Matériau Nylon
Dimensions 6
Norme EN388 4121A
À utiliser avec (application) Manipulation générale, conditionnement et utilisation de l’outil machine
Type de manchette de gant Maille
Séries 48-102
Yarn Gauge 13