Learn More
Ansell™ HyFlex™ Light Duty Liner Glove
Ansell™ HyFlex™ Light Duty Liner Glove is an 18-gauge seamless liner which provides enhanced flexibility and tactility
Marque: Ansell™ 11731090
Informations supplémentaires : Poids : 5.32800kg
Description
- Optimisation de l’amplitude de mouvements et de la sensibilité du bout des doigts
- Le revêtement fin en PU apporte une haute dextérité et une grande résistance à l’abrasion (niveau EN 4)
- Le revêtement coloré cache la saleté dans les environnements exposés à celles-ci
- Également disponibles en formats destinés à la vente
Spécification
Nylon/Spandex | |
Poignet tricoté | |
Nylon, Spandex™ | |
9 | |
Gris, Blanc | |
de 212 à 265 mm | |
EN388:2003 |
Gant industriel | |
Automobile ; machines et équipements ; fabrication de métaux | |
Technologie Ansell Intercept™ | |
12 paires/boîte ; 12 boîtes/carton | |
Gris | |
EN420:2003 + A1:2009 |