Learn More
Thermo Scientific™ Récipients de bioprocédés pour mélangeur à usage unique HyPerforma™
Soutenez le mélange avec agitateur dans la bioproduction grâce à ces récipients pour bioprocédés.
1070.00€ - 1602.00€
Produits 6
Code produit Marque Description Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10583934 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30753.01
200L S.U.M. BPC, liquide à liquide 200 l 1070.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 17-03-2020
10608174 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30753.02
200L S.U.M. BPC, liquide à liquide avec ports de sonde 200 l 1154.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 17-03-2020
10593934 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30754.01
500L S.U.M. BPC, liquide à liquide 500 l 1296.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 17-03-2020
10656444 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30754.02
500L S.U.M. BPC, liquide à liquide avec ports de sonde 500 L 1412.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 17-03-2020
10268073 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30755.01
1000L S.U.M. BPC, liquide à liquide 1000 l 1516.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 17-03-2020
10791274 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30755.02
1000L S.U.M. BPC, liquide à liquide avec ports de sonde 1000 l 1602.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 17-03-2020
Description
Description
Mélangeur à usage unique Options BPC comprennent :
  • Joint avec opercule pour hydratation de milieu/tampon
  • BPC fermé avec port à poudre pour l’hydratation du milieu/tampon contenu
  • BPC fermé avec port à poudre et fonction sonde de contrôle
  • BPC fermé pour mélange liquide-liquide de solutions stériles critiques telles que la mise en commun de fractions ou le traitement de solutions intermédiaires
  • BPC fermé pour mélange liquide-liquide avec fonction sonde de contrôle