Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ C18 SPE 96-Well Plates and Individual Wells
Get improved retention for most nonpolar compounds and organic analytes in aqueous matrices with these hydrophobic reversed phase C18 well plates and individual wells.
Marque:  Thermo Scientific™ 60300-421
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 10640246
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
The use of SPE sample preparation can significantly enhance the robustness and reliability of many biological, pharmaceutical, forensic and environmental applications.
Thermo Scientific™ HyperSep C18 SPE 96-Well Plates and Individual Wells feature a highly retentive alkyl-bonded phase for nonpolar to moderately polar compounds. The hydrophobic reversed phase material is retentive for most nonpolar compounds, and retains most organic analytes from aqueous matrices.
Plaque 96 puits SPE Hypersep
• Excellentes reproductibilité et efficacité
• Prête à l'emploi
• Large choix d'adsorbants
• Pour applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales
• Colonne en polypropylène haute résistance chimique munie de 2 frittés en polyéthylène maintenant l'adsorbant
• Distribution homogène des particules
• Taille moyenne des particules 40 à 60μm sauf Hypercarb
• Taille moyenne des pores 60 sauf Hypercarb et Florisil
• Extrémités non greffées
• Hypercarb (100% graphite poreux)
• Mécanisme d'interaction unique avec les molécules polaires
• Excellente rétention des composés hautement polaires non retenus par la C18
• Très bonne reproductibilité lot à lot
• Stable de pH 0 à 14
• Taille moyenne des particules 30μm
• Taille moyenne des pores 250
• C18
• Octadecyl trifonctionnel
• Phase inverse hydrophobe
• Rétention élevée
• Pour composés peu à non polaires
• C8
• Octyl trifonctionnel
• Phase inverse hydrophobe. Rétention plus faible que la C18
• Idéal pour composés moyennement polaires
• Phenyl
• Phenyl trifonctionnel
• Phase inverse hydrophobe. Habituellement utilisé pour les interactions non polaires
• Sélectivité différente des autres solvants apolaires grâce au cycle aromatique
• Silica
• Silice activée non liée
• Séparation efficace d'isomères géométriques
• Absorption de composés polaires tels que ethers et esters dans solvants non polaires
• Egalement utilisée comme échangeur de cations de force intermédiaire en milieu aqueux
• Cyano
• Cyanopropyl trifonctionnel
• Pour composés polaires en phase normale
• Pour composés faiblement apolaires en phase inverse
• Idéal pour l'extraction de stéroïdes
• Florisil
• Phase normale hydrophile. Isole les composés polaires dans une matrice apolaire
• Gel de silice chargé en magnésie pour un débit et un volume d'échantillon plus élevés
• Extrêmement polaire
• SAX (strong anion exchanger)
• Amine quaternaire trifonctionnelle
• Echange d'anions
• Pour l'extraction d'acides faibles et composés chargés négativement en milieu auqueux et non aqueux
• Interactions non polaires minimales
• SCX (strong cation exchanger)
• Acide benzène sulfonique trifonctionnel
• Echange de cations
• PKa faible
• Pour l'extraction de composés basiques
• Fort potentiel d'interactions apolaires grâce au cycle benzoïque
• Verify-CX
• Combinaison de 2 groupes fonctionnels: C8 et acide benzène sulfonique
• Non polaire + échange de cations
• Pour l'extraction de drogues basiques
• Copolymérisés sur un support rigide de gel de silice purifiée
• Verify-AX
• Combinaison de 2 groupes fonctionnels: C8 et amine quaternaire. Non polaire + échange d'anions
• Pour l'extraction de drogues acides. Copolymérisés sur un support rigide de gel de silice purifiée
• Phase normale hydrophile.
Spécification
Spécification
Individual SPE wells; Bed weight 10 mg
40 to 60 μm
Individual Well
Screening of Drugs, Metabolites, Peptides in Biological Samples
HyperSep C18