Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à 96 puits et puits individuels SPE HyperSep™ C8
Vous avez besoin d’une alternative moins rétentive aux C18 pour les composés polaires et apolaires ? Ces plaques à puits C8 en phase inverse hydrophobe offrent d’excellentes performances.
Marque:  Thermo Scientific™ 60300-442
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 10075864
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les puits individuels et les plaques à puits SPE Thermo Scientific™ HyperSep C8 offrent une alternative moins rétentive que les C18 pour les composés polaires et apolaires, et sont parfaitement adaptées aux méthodes nécessitant une rétention inférieure à celle des C18. Les cartouches sont parfaitement adaptées à l’analyse des :
• Médicaments et métabolites dans des échantillons biologiques
• Peptides dans des échantillons biologiques
Plaque 96 puits SPE Hypersep
• Excellentes reproductibilité et efficacité
• Prête à l'emploi
• Large choix d'adsorbants
• Pour applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales
• Colonne en polypropylène haute résistance chimique munie de 2 frittés en polyéthylène maintenant l'adsorbant
• Distribution homogène des particules
• Taille moyenne des particules 40 à 60μm sauf Hypercarb
• Taille moyenne des pores 60 sauf Hypercarb et Florisil
• Extrémités non greffées
• Hypercarb (100% graphite poreux)
• Mécanisme d'interaction unique avec les molécules polaires
• Excellente rétention des composés hautement polaires non retenus par la C18
• Très bonne reproductibilité lot à lot
• Stable de pH 0 à 14
• Taille moyenne des particules 30μm
• Taille moyenne des pores 250
• C18
• Octadecyl trifonctionnel
• Phase inverse hydrophobe
• Rétention élevée
• Pour composés peu à non polaires
• C8
• Octyl trifonctionnel
• Phase inverse hydrophobe. Rétention plus faible que la C18
• Idéal pour composés moyennement polaires
• Phenyl
• Phenyl trifonctionnel
• Phase inverse hydrophobe. Habituellement utilisé pour les interactions non polaires
• Sélectivité différente des autres solvants apolaires grâce au cycle aromatique
• Silica
• Silice activée non liée
• Séparation efficace d'isomères géométriques
• Absorption de composés polaires tels que ethers et esters dans solvants non polaires
• Egalement utilisée comme échangeur de cations de force intermédiaire en milieu aqueux
• Cyano
• Cyanopropyl trifonctionnel
• Pour composés polaires en phase normale
• Pour composés faiblement apolaires en phase inverse
• Idéal pour l'extraction de stéroïdes
• Florisil
• Phase normale hydrophile. Isole les composés polaires dans une matrice apolaire
• Gel de silice chargé en magnésie pour un débit et un volume d'échantillon plus élevés
• Extrêmement polaire
• SAX (strong anion exchanger)
• Amine quaternaire trifonctionnelle
• Echange d'anions
• Pour l'extraction d'acides faibles et composés chargés négativement en milieu auqueux et non aqueux
• Interactions non polaires minimales
• SCX (strong cation exchanger)
• Acide benzène sulfonique trifonctionnel
• Echange de cations
• PKa faible
• Pour l'extraction de composés basiques
• Fort potentiel d'interactions apolaires grâce au cycle benzoïque
• Verify-CX
• Combinaison de 2 groupes fonctionnels: C8 et acide benzène sulfonique
• Non polaire + échange de cations
• Pour l'extraction de drogues basiques
• Copolymérisés sur un support rigide de gel de silice purifiée
• Verify-AX
• Combinaison de 2 groupes fonctionnels: C8 et amine quaternaire. Non polaire + échange d'anions
• Pour l'extraction de drogues acides. Copolymérisés sur un support rigide de gel de silice purifiée
• Phase normale hydrophile.
Spécification
Spécification
Individual SPE Wells; Bed weight 25 mg
40 à 60 μm
HyperSep C8
Screening of Drugs, Metabolites, Peptides in Biological Samples
HyperSep
Individual Well