Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Diol
Obtenez une excellente extraction en phase normale des composés polaires grâce à ces cartouches diol SPE.
Marque: Thermo Scientific™ 60108-755
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
L’adsorbant utilisé dans les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol présente de courtes chaînes alkyles avec des groupes fonctionnels polaires et est idéal pour l’isolement des composés polaires. Applications classiques :
- Extraction en phase normale des composés polaires
- Purification des composés polaires
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide classiques sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
Spécification
15 ml | |
2 000 mg | |
Système Thermo Scientific HyperSep-96 | |
HyperSep | |
Cartouche d’extraction en phase solide | |
Boîte de 20 |
Poids de lit de 2 g ; volume de colonne de 15 ml | |
Extraction et purification des composés polaires | |
40 à 60 μm | |
HyperSep Diol | |
15 ml |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.