Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de filtration HyperSep™, volume de lit de 40 ¦l
Réalisez une purification simple et efficace de protéines, d’ADN, d’ARN et d’autres biomolécules dans des échantillons à petite échelle grâce à ces plaques de filtration à 96 puits.
Marque: Thermo Scientific™ 60110-501
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
Réalisez des purifications et des séparations de protéines, de peptides, d’ADN, d’ARN et d’autres biomolécules de manière simple et efficace dans des échantillons à petite échelle, de l’ordre du microgramme, grâce aux plaques de filtration Thermo Scientific™ HyperSep™. Disponibles dans toute une gamme d’équipements de chromatographie, les plaques à 96 puits pratiques peuvent être utilisées sous vide.
Ces plaques de filtration HyperSep sont disponibles avec des volumes de lit de 40 µl.
Cartouches et plaques SPE HyperSepLes cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide classiques sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
Spécification
C18 ; Volume de lit de 40 ul | |
40 à 60 μm | |
HyperSep C18 |
Purification et préparation d’échantillons de protéines, d’ADN, d’ARN et d’autres biomolécules | |
HyperSep | |
Plaque de filtration à 96 puits |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.