Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ SCX
Excellentes performances d’extraction de composés basiques chargés avec ces plaques à puits et puits individuels SPE à échange cationique fort.
394.00€ - 454.36€
Spécification
À utiliser avec (application) | Extraction de composés basiques chargés |
---|---|
Granulométrie | 40 à 60 μm |
Gamme de produits | HyperSep |
Adsorbant | HyperSep SCX |
Type | Plaque à 96 puits |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10724627
|
Thermo Scientific™
60300-588 |
Plaque à 96 puits amovibles SCX 100 mg/1 ml, 1 boîte |
454.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13447006
|
Thermo Scientific™
60307-253 |
Plaque à 96 puits fixes SCX 50 mg/2 ml, 1/boîte |
435.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13437006
|
Thermo Scientific™
60307-252 |
Plaque à 96 puits fixes SCX 25 mg/2 ml, 1/boîte |
446.19€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10110883
|
Thermo Scientific™
60300-587 |
Plaque à 96 puits amovibles SCX 50 mg/1 ml, 1/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10631206
|
Thermo Scientific™
60300-585 |
Plaque à 96 puits amovibles SCX 10 mg/1 ml, 1/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX offrent un adsorbant à échange cationique fort pour l’extraction de composés basiques chargés. Les applications types incluent les extractions suivantes :
- Antibiotiques
- Composés médicamenteux
- Bases organiques
- Acides aminés
- Catécholamines
- Herbicides
- Le cycle benzène modifié assure le potentiel pour les interactions apolaires
- Valeur pKa faible
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Spécification
Extraction de composés basiques chargés | |
HyperSep | |
Plaque à 96 puits |
40 à 60 μm | |
HyperSep SCX | |
1 ml |