Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Hypersil™ APS-2 Amino
Analysez les sucres avec cette phase aminopropyle polyvalente de colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino.
628.66€ - 752.28€
Spécification
Granulométrie | 10 μm |
---|---|
pH | 2,5 à 8 |
Porosité | 120 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Type d’USP | L8 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11547491
|
Thermo Scientific™
30710-304030 |
4 mm de dia.int. |
752.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11537491
|
Thermo Scientific™
30710-254630 |
Dia. int. de 4,6 mm |
628.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
- Sensibilité supplémentaire pour les sucres
- Utilisable en trois modes : phase inverse, phase normale, échange d’anions faibles
Spécification
10 μm | |
120 Å | |
L8 | |
Silice | |
Mode mixte |
2,5 à 8 | |
170 m²/g | |
Amino (NH2) | |
2% | |
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC |