Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PREP C4
À utiliser pour les analytes hydrophobes qui se lient trop étroitement sur d’autres colonnes en phase inverse.
3356.82€ - 8786.79€
Spécification
Granulométrie | 5 μm |
---|---|
pH | 2 à 8 |
Porosité | 175 Å |
Surface spécifique | 220 m²/g |
Température | 60°C |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16358576
|
Thermo Scientific™
25505-109270A |
5 μm | 20 mm | 100 mm |
3356.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16368576
|
Thermo Scientific™
25505-109270XL |
5 μm | 25 mm | 100 mm |
6379.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16378576
|
Thermo Scientific™
25505-259270A |
5 μm | 20 mm | 250 mm |
5555.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16388576
|
Thermo Scientific™
25505-259270XL |
5 μm | 25 mm | 250 mm |
8786.79€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Obtenez des séparations plus rapides pour les analytes hydrophobes lorsque vous effectuez une mise à l’échelle avec les colonnes HPLC préparatives en phase inverse C4 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™, pour vos besoins de purification. Ces colonnes C4 offrent une excellente sensibilité et une grande efficacité, mettant en évidence une hydrophobicité inférieure à celle des colonnes C8 ou C18. Nos colonnes sont disponibles dans une variété de dimensions et une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit uniforme.
Sélectivité similaire et rétention inférieure à celle des colonnes C18 ou C8
- Excellentes performances de rétention et de séparation d’analytes très hydrophobes grâce à cette colonne à courte longueur de chaîne alkyle et à faible hydrophobicité.
- Idéale pour l’analyse des polypeptides et des protéines hydrophobes.
- Sélectivité C4 (USP L26).
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçues pour des applications standard, conditionnées d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
- Matériel fileté standard pour colonne de D.I. < 40 mm.
- Matériel à bride standard pour colonne de D.I. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
- Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
- Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de D.I.
Commandes spécifiques du client
- Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
- Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
À propos des colonnes HPLC de la gamme Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
Spécification
5 μm | |
175 Å | |
60°C | |
C4 | |
5 % | |
Oui |
2 à 8 | |
220 m²/g | |
L26 | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse |