Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ ODS C18
À utiliser comme phase C18 à usage général pour les analytes acides et neutres.
Marque: Thermo Scientific™ 30105-053030
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Choisissez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 comme phase C18 à usage général pouvant être utilisée dans une vaste gamme d’applications.
Les phases stationnaires Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans de nombreuses méthodes HPLC dans le monde entier. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, nous recommandons d’utiliser les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
- Efficacité élevée et reproductibilité éprouvée
- Exceptionnellement fiables
- Séparation d’une vaste gamme de composés, notamment les composés apolaires, modérément polaires et lipophiles comme les triglycérides
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne, y compris des colonnes préparatives, sont disponibles. également disponibles en 10 μm. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Colonne analytique | |
50 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
C18 | |
Silice sphérique, entièrement poreuse de type A | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
3 mm | |
5 800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L1 | |
Hypersil classique | |
10 % | |