Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ PREP BDS Phenyl
Obtenez une sélectivité unique pour les composés aromatiques et légèrement polaires avec une colonne LC préparative Hypersil PREP Phenyl BDS, désactivée vis-à-vis des bases, pour les applications USP L11.
Marque: Thermo Scientific™ 40505-152130
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Faites évoluer votre méthode tout en maintenant la rétention des analytes aromatiques et modérément polaires avec les colonnes HPLC préparatives en phase inverse Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Phenyl. La phase stationnaire est désactivée vis-à-vis des bases pour une activité silanol réduite ; elle possède une hydrophobicité modérée, ce qui la rend idéale pour la séparation des mélanges d’analytes avec une polarité et une aromaticité variables. Nos colonnes HPLC préparatives sont disponibles dans plusieurs dimensions, y compris une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit fixe uniforme.
Sélectivité unique
- Meilleure sélectivité pour les analytes aromatiques et modérément polaires.
- Silice désactivée vis-à-vis des bases.
- Sélectivité complémentaire à celle fournie par les phases de chaîne alkyle.
- Hydrophobicité modérée par rapport à C18.
- Sélectivité du phényle (USP L11).
- Stabilité de pH 2 à 8.
- Température maximale de 60°C.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçus pour des applications standard, garnis d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
- Matériel fileté standard pour colonne de dia. Int. < 40 mm.
- Matériel à bride standard pour colonne de dia. Int. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
- Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours rempli de façon homogène.
- Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de dia. int.
Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.
Commandes spécifiques du client
- Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
- Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
Spécification
Colonne préparative, standard | |
150 mm | |
5 μm | |
145 Å | |
60°C | |
Phényle (Ph) | |
5 % | |
Oui |
2 mm | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
185 m²/g | |
L11 | |
Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases | |
Phase inverse | |
Phase inverse |