Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ PREP Si
Séparez les composés organiques apolaires et modérément polaires avec les colonnes LC préparatives Hypersil PREP Si pour les méthodes de phase normales, adaptées aux applications USP L3.
Marque: Thermo Scientific™ 40405-259370XL
Informations supplémentaires : Poids : 15.00000kg
Description
Utilisez les colonnes HPLC préparatives Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si pour mettre à l’échelle votre méthode analytique de chromatographie en phase normale. La chimie de la silice sépare les composés organiques apolaires et modérément polaires. Nos colonnes HPLC préparatives sont disponibles dans plusieurs dimensions, y compris une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit uniforme.
Chromatographie en phase normale
- Silice pour séparer les composés organiques apolaires et modérément polaires.
- USP L3.
- Stabilité de pH 2 à 7
- Température maximale de 60°C.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçues pour des applications standard, conditionnées d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
- Matériel fileté standard pour colonne de D.I. < 40 mm.
- Matériel à bride standard pour colonne de D.I. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
- Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
- Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de D.I.
Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.
Commandes spécifiques du client
- Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
- Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
Spécification
Colonne préparative, XtendedLife | |
250 mm | |
5 μm | |
130 Å | |
60°C | |
Silice | |
0 % | |
Non |
30 mm | |
2200 psi (152 bars) | |
2 à 7 | |
195 m²/g | |
L3 | |
Silice sphérique, entièrement poreuse | |
Phase normale | |
Phase normale |