Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection HyPURITY™ AQUASTAR™
Les cartouches de protection à montage rapide offrent une protection pratique, économique et efficace qui prolonge la durée de vie des colonnes
Marque: Thermo Scientific™ 22505-014001
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les cartouches de protection à montage rapide offrent une protection pratique, économique et efficace qui prolonge la durée de vie des colonnes.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s'adapte aux montures Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct ou indépendantes
- À end-capping polaire pour une sélectivité alternative
- Colonnes en silice ultrapure de haute qualité
Spécification
10% | |
5µm | |
190A | |
4 mm | |
Support Uniguard à raccord direct et indépendant | |
L1 |
2 - 8 | |
10mm | |
200 m²/g | |
4 mm | |
oui | |
HyPURITY |