Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 µm
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Marque:  Thermo Scientific™ 22103-014001
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10006114
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
  • Il s’adapte aux montures Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct ou indépendantes
Features of HyPURITY Solid Phase
  • Silice de haute qualité et ultra-pure
  • Colonnes C18 hautement caractérisées, testées et validées
Monture Thermo Scientific UNIGUARD à couplage direct ou indépendante, vendue séparément.
Spécification
Spécification
13%
3µm
190A
4 mm
Support Uniguard à raccord direct et indépendant
L1
1 - 9
10mm
200 m²/g
4 ou 4,6 mm
oui
HyPURITY