Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 µm
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Marque: Thermo Scientific™ 22103-154630
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
- Colonnes C18 hautement caractérisées, testées et validées
Informations de commande :
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Colonne analytique | |
LC-MS | |
3 μm | |
190 Å | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
4,6 mm | |
150 mm | |
1 à 9 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13 % | |
Oui |