Learn More
Cytiva Milieu sérique réduit HyQ™-RS
Pour les applications nécessitant une concentration de suppléments de sérum plus faible
Marque:  Cytiva SH30565.01
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10031432
  • 24.75€ / 500mL
Expédition estimée: 29-04-2024
Description
  • Favorisez la croissance des cultures cellulaires
  • Format : Liquide
  • À conserver à une température comprise entre 2°et 8°C
Spécification
Spécification
2° à 8°C
Liquide
Stérilisation par filtration 0,1 μm
500 mL
DMEM-RS avec L-Glutamine
Milieu de sérum réduit
Glutamine, Glucose