Learn More
Cytiva Milieu sérique réduit HyQ™-RS
Pour les applications nécessitant une concentration de suppléments de sérum plus faible
24.75€ - 41.55€
Spécification
Contenu et stockage | 2° à 8°C |
---|---|
Forme | Liquide |
Type de produit | Milieu de sérum réduit |
Sterilization Method | Stérilisation par filtration 0,1 μm |
Avec additifs | Glutamine, Glucose |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10123492
|
Cytiva
SH30564.01 |
MEM-RS avec L-Glutamine | 500 mL |
30.05€
500mL |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10031432
|
Cytiva
SH30565.01 |
DMEM-RS avec L-Glutamine | 500 mL |
24.75€
500mL |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10442372
|
Cytiva
SH30565.02 |
DMEM-RS avec L-Glutamine | 1000 mL |
41.55€
1000mL |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Favorisez la croissance des cultures cellulaires
- Format : Liquide
- À conserver à une température comprise entre 2°et 8°C
Spécification
2° à 8°C | |
Milieu de sérum réduit | |
Glutamine, Glucose |
Liquide | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm |