Learn More
Molecular Probes™ Kit de Vitalité CTC BacLight™ RedoxSensor™
Kit de Vitalité CTC BacLight™ RedoxSensor™
Marque: Molecular Probes™ B34956
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Le kit de vitalité BacLight™ RedoxSensor™ CTC contient des réactifs efficaces pour évaluer la santé et la vitalité des cellules bactériennes qui peuvent résister aux procédures de fixation. En résumé, les cellules saines qui respirent via la chaîne de transport d’électrons absorbent et réduisent la CTC en un produit de formazan fluorescent rouge insoluble. Les cellules qui ne respirent pas ou qui respirent à des rythmes plus lents réduiront moins de CTC et produiront donc moins de produits fluorescents, donnant une estimation semi-quantitative des bactéries saines / non saines. Les colorants d’acides nucléiques fluorescents verts et bleus sont inclus sous forme de contre-colorants pour faciliter la différenciation des cellules à partir de débris et le calcul du nombre total de cellules.Spécification
–5 à –30°C | |
Fluorescent | |
Cytomètre en flux, Microscope à fluorescence | |
Lame(s), tube(s) | |
1 / kit(s) |
Kit de vitalité CTC BacLight™ RedoxSensor™, 50 rxns, poids moléculaire 350,25, formule moléculaire C16H17Cl2N5, détection par fluorescence, compatible avec les bactéries, stockage entre –5 et –30°C, À utiliser avec le cytomètre en flux, le microscope à fluorescence | |
Cell Viability, Prolifération et fonction | |
CTC : 450 nm, DAPI : 344Nm, SYTO™ 24 : 490 nm | |
Contient 5 flacons de chlorure de 5-cyano-2, 3-ditolyl tétrazolium (CTC, 15 mg par flacon), 1 flacon de vert SYTO™ 24 (100 μl dans DMSO)m et DAPI (100 μl, 5 mg/ml de solution dans l’eau) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.