Learn More
Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor
Inhibiteur de micro-ARN mirVana™
411.00€ - 38440.00€
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
13403089
Afficher les documents Détails de la promotion
Ambion™
4464092
0,25 nmol
26430.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
13413089
Afficher les documents Détails de la promotion
Ambion™
4464093
1 nmol
38440.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
13496696
Afficher les documents Détails de la promotion
Ambion™
4464084
5 nmol
411.00€
5nmol
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
13416706
Afficher les documents Détails de la promotion
Ambion™
4464085
20 nmol
1266.00€
20nmol
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
13426706
Afficher les documents Détails de la promotion
Ambion™
4464088
250 nmol
3745.00€
250nmol
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
Les inhibiteurs du micro-ARN sont de petites molécules d’ARN simple brin chimiquement modifiées, conçues pour se lier spécifiquement aux molécules de micro-ARN endogènes et les inhiber et permettre l’analyse fonctionnelle du micro-ARN par la régulation négative de son activité.
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.