Learn More
Masterflex™ Adaptateurs de tête de pompe I/P™
Les adaptateurs de tête de pompe Masterflex™ I/P™ conviennent à une utilisation avec les moteurs de châssis 1⁄10 hp à 1⁄2 hp 56C
Marque: Masterflex™ 77490-20
Code nomenclature Nacres: VA.03
Informations supplémentaires : Poids : 4,000.00000kg
Description
- Le débit dépend du régime de l’entraînement, de la tête de pompe, de la taille de la tubulure
- Convient à une utilisation avec les moteurs de châssis 1⁄10 hp à 1⁄2 hp 56C
- Les adaptateurs en fonte d’aluminium incluent une boîte d’engrenages intégrée pour faciliter la configuration
- Permet une personnalisation spécifique de la pompe d’application
- Ajoutez un contrôleur de moteur pour un fonctionnement à vitesse variable et / ou à télécommande
- Les adaptateurs sont compatible avec toutes les têtes de pompe I/P
Spécification
20 à 356 tr/min | |
(171 x 165 x 165 mm) | |
Moteurs de châssis 1⁄10 hp à 1⁄2 hp 56C | |
Aluminium peint | |
2 acceptés |
9.7:1 Rapports | |
De 0,12 à 9,3 LPM | |
Boîte d’engrenages intégrée, adaptateurs en aluminium moulé, matériel | |
Montage NEMA de type 56C |