Learn More
Invitrogen™ ARNic de contrôle négatif Silencer™ Select N° 1
Un ARNic de contrôle négatif non ciblant avec les mêmes modifications chimiques pour une efficacité accrue comme dans les autres ARNic Silencer™ Select.
374.00€ - 910.00€
Spécification
Type de contrôle | Contrôle négatif |
---|---|
RNAi Type | ARNsi |
À utiliser avec (application) | ARNi, Transfection |
Marqueur ou colorant | Non conjugué(e) |
Gamme de produits | Silencer™, Silencer™ Select, Ambion™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10025994
|
Invitrogen™
4390843 |
5 nmol |
374.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10259444
|
Invitrogen™
4390844 |
40 nmol |
910.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Un ARNic de contrôle négatif non ciblant avec les mêmes modifications chimiques pour une efficacité accrue comme dans les autres ARNic Silencer™ Select
- Contrôles d’ARNsi validés pour l’optimisation des expériences utilisant les ARNsi
- Contrôle positif GAPDH testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
- Fonctionnellement prouvé par contrôles négatifs comme ayant des effets minimaux sur la prolifération et la viabilité cellulaires
- Comprend des modifications de Silencer™ Select pour une spécificité accrue
- Pour utilisation dans des cellules humaines, de souris et de rat
- Dès réception, conserver les ARNic dans un congélateur non sans givre à une température inférieure ou égale à -20°C
Que sont les ARNic Silencer™ Select ?
- Les ARNic Silencer™Select sont nos ARNic de dernière génération
- Ces ARNic incorporent les toutes dernières améliorations de la conception des ARNic, des algorithmes de prédiction des effets hors cible et des modifications chimiques pour donner des ARNic d’une efficacité, puissance et spécificité inégalées
- Cela entraîne moins d’expériences infructueuses en raison d’un mauvais silençage et des données phénotypiques plus propres et plus uniformes
ARNic de contrôle négatif Silencer™ Select
- Les ARNic de contrôle négatif sont des ARNic avec des séquences qui ne ciblent aucun produit génétique
- Ils sont essentiels pour déterminer les effets de l’administration d’ARNic et pour fournir une ligne de base pour comparer les échantillons traités par ARNic
- Ces ARNic de contrôle négatif ont été testés par analyse de biopuces et ont démontré des effets minimaux sur l’expression génétique
- En outre, ces deux contrôles ont été testés lors de tests cellulaires à plusieurs paramètres et il a été démontré qu’ils n’avaient pas d’effets importants sur la prolifération et la viabilité cellulaires, ni sur la morphologie des lignées cellulaires testées
Spécification
Contrôle négatif | |
ARNi, Transfection | |
Silencer™, Silencer™ Select, Ambion™ | |
HPLC |
ARNsi | |
Non conjugué(e) | |
ARNsi | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.