Learn More
Invitrogen™ Silencer™ siRNA Starter Kit
Kit de démarrage de siARN Silencer™
Marque: Invitrogen™ AM1640
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.00760kg
Description
Parfait pour les chercheurs qui débutent avec l’ARNi, ce kit Invitrogen™ contient tous les réactifs, protocoles et instructions nécessaires pour commencer la transfection du siARN et assurer le succès des expériences d’inhibition de gènes.Le kit de démarrage de siARN Silencer™ comprend un agent de transfection à base de lipides de haute qualité, siPORT™ NeoFX™, qui fournit efficacement des siARN à une large gamme de lignées cellulaires. Il peut être utilisé pour la transfection inverse, un protocole rationalisé qui élimine une journée entière de la procédure expérimentale d’ARNi ; il peut également être utilisé avec des protocoles de transfection standard. Ce réactif n’est pas sensible au sérum et transfecte efficacement de faibles concentrations de siARN. Le kit comprend également un siARN GAPDH bien caractérisé, qui permet de réguler fortement le GADPH dans les cellules humaines, de souris et de rat, ainsi qu’un siARN de contrôle négatif non ciblé, le siARN de contrôle négatif n°1 Silencer™. Comme le GAPDH est omniprésent et facile à détecter à la fois au niveau de l’ARNm et de la protéine, il est une cible idéal pour un siARN de contrôle positif.
Trois systèmes de détection
Le kit comprend trois systèmes différents pour la surveillance de l’inhibition induite par le siARN GAPDH. Un anticorps anti-GAPDH est fourni pour évaluer les niveaux de protéines GAPDH par transfert Western ou immunofluorescence. Le dosage de GAPDH KDalert™ est également fourni pour mesurer rapidement l’activité de l’enzyme GAPDH. Ce dosage peut également être utilisé pour évaluer la viabilité cellulaire. Enfin, les amorces RT-PCR sont incluses, pour la détection RT-PCR quantitative en temps réel de l’ARNm GAPDH à l’aide de SYBR™ Green. Ces réactifs peuvent également être utilisés pour transfecter des micro-ARN, tels que les molécules précurseurs de micro-ARN Pre-miR™ Invitrogen™.
Spécification
L’anticorps monoclonal anti-GAPDH, les amorces PCR GAPDH, le tampon de lyse KDalert™, la solution A KDalert™, la solution B KDalert™ et la solution C KDalert™ doivent être stockés à –20°C. L’enzyme GAPDH, le siARN GAPDH et le siARN de contrôle négatif n°1 doivent être stockés à moins de –70°C. L’agent de transfection siPORT™ NeoFX™ doit être stocké à 4°C. L’eau exempte de nucléase peut être conservée à n’importe quelle température. | |
Contrôle négatif, Contrôle positif | |
siARN, micro-ARN synthétique | |
SYBR Green | |
Kit de démarrage pour ARNsi |
Kit | |
siARN, micro-ARN | |
Transfection | |
Silencer™, Ambion™ | |
1 kit |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.