Learn More
IBT6A, MedChemExpress
MedChemExpress IBT6A is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
sur devis - 70.20€
Spécification
Nom chimique ou matériau | IBT6A |
---|---|
CAS | 1022150-12-4 |
Couleur | Light Yellow |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Formule moléculaire | C22H22N6O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16481677
![]() |
Medchem Express
HY-13036A |
50 mg | |||||||
16468217
![]() |
Medchem Express
HY-13036A |
5 mg | |||||||
16426086
![]() |
Medchem Express
HY-13036A |
100 mg |
70.20€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16425508
![]() |
Medchem Express
HY-13036A |
10 mg | |||||||
Description
IBT6A is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.Spécification
IBT6A | |
Light Yellow | |
C22H22N6O | |
NC1=C2C(N([C@H]3CNCCC3)N=C2C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)=NC=N1 | |
386.45 | |
Research | |
Cancer-Kinase/protease |
1022150-12-4 | |
Research | |
DMSO : 50 mg/mL (129.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) | |
386.45 | |
98.0% | |
Solid |
Sécurité et traitement
H302∣H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.