Learn More
Kartell™ Seau à glace
Refroidissez les échantillons avec de la glace sèche ou hachée avec un seau qui présente d’excellentes fonctions d’isolement. Le seau à glace Kartell™ est équipé d’un couvercle et de poignées latérales et peut résister à l’azote liquide pendant quelques minutes si nécessaire.
Marque: Kartell™ 0100000
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Équipé d’un couvercle et de deux poignées latérales
- Épaisseur d’environ 15 mm
- Excellentes fonctions d’isolement
- Peut être utilisé avec de la glace sèche ou hachée et des mélanges de refroidissement
- Résistant à l’azote liquide pendant quelques minutes
Spécification
200 mm | |
Couvercle | |
Pur, étendu | |
4,5 L |
270 mm | |
Couvercle et deux poignées latérales | |
Rouge |