Learn More
ID1 Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: 1H3G11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ID1 |
---|---|
Clone | 1H3G11 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17271476
|
Proteintech
67827-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17261476
|
Proteintech
67827-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ID (inhibitor of DNA binding) proteins contain a helix-loop-helix (HLH) motif and regulate tissue-specific transcription within several cell lineages. They do not bind DNA directly, but inhibit lineage commitment by binding basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors through their HLH motif. ID1 proteins lack a basic DNA-binding domain but are able to form heterodimers with other HLH proteins, thereby inhibiting DNA binding. ID proteins contribute to cell growth, senescence, differentiation, and angiogenesis. Inhibitor of differentiation or DNA binding-1 (ID1) interacts with the transactivation domain of p65 (p65TAD) both in vitro and in vivo. The molecular weight of ID1 and p65 complex is about 45-50 kDa (PMID: 22592405 ).
Spécification
ID1 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat | |
Primary |
1H3G11 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Mouse | |
3397 |