Learn More
IFN gamma Rat, APC, Clone: XMG1.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB83-APC-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15962548
  • 119.00€ / 25µg
Expédition estimée: 03-06-2024
pour voir le stock disponible 
Spécification
IFN gamma
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Ifng
Protein A/G Purified
RUO
15978
IgG1 κ
Flow Cytometry
XMG1.2
APC
NP_032363
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.