Learn More
IFN gamma Rat, V450, Clone: XMG1.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB83-V450-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15962558
  • 148.90€ / 25µg
Date d’expédition estimée: 01-12-2021
Spécification
IFN gamma
XMG1.2
V450
NP_032363
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
15978
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Ifng
IgG1 kappa
25 μg
Store at 2-4°C.