missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IFN-γ Rat anti-Mouse, PE-CF594, Clone: XMG1.2, BD
Rat Monoclonal Antibody
255.00€ - 610.00€
Spécification
Antigène | IFN-γ |
---|---|
Clone | XMG1.2 |
Concentration | 0.2mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15851829
|
BD Biosciences
562333 |
25 μg |
255.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15851799
|
BD Biosciences
562303 |
0.1 mg |
610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The XMG1.2 monoclonal antibody specifically binds to mouse interferon- γ(IFN- γ) protein. IFN- γis a pleiotropic cytokine, of approximately 15-17 kDa, involved in the regulation of inflammatory and immune responses. It plays an important role in activation, growth, and differentiation of T and B lymphocytes, macrophages, NK cells and other non-hematopoietic cell types. IFN- γproduction is associated with the Th1 cell differentiation. The purified form of this antibody has been reported to be a neutralizing antibody.
Spécification
IFN-γ | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
Mouse | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
IFN-γ; IFN-g; IFN-gamma; Interferon gamma; Type II Interferon |
XMG1.2 | |
Flow Cytometry | |
PE-CF594 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.