missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgD Rat anti-Mouse, Super Bright 436, Clone: 11-26c (11-26), eBioscience™, Invitrogen™

Rat Monoclonal Antibody

Marque:  Invitrogen 62-5993-80

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16371304

  • 111.00€ / 25µg

Expédition estimée
10-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

IgD Monoclonal antibody specifically detects IgD in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification

Spécification

IgD
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P01881
IgD; Igh-5
Rat
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Mouse
Flow Cytometry
11-26c (11-26)
Super Bright 436
Ighd
Liquid
Ighd
IgG2a, kappa
25 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
380797
Vidéos
Documents