Learn More
IGFBP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | IGFBP1 |
---|---|
Concentration | 0.22 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16812444
|
Proteintech
13981-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16802444
|
Proteintech
13981-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene is a member of the insulin-like growth factor binding protein (IGFBP) family and encodes a protein with an IGFBP domain and a thyroglobulin type-I domain. The protein binds both insulin-like growth factors (IGFs) I and II and circulates in the plasma. Binding of this protein prolongs the half-life of the IGFs and alters their interaction with cell surface receptors.Spécification
IGFBP1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P08833 | |
3484 | |
IGFBP1 Fusion Protein Ag5026 | |
Primary | |
-20°C | |
IGFBP1 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AFBP, hIGFBP 1, IBP 1, IBP1, IGF binding protein 1, IGF BP25, IGFBP 1, IGFBP1, Placental protein 12, PP12 | |
IGFBP1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |