Learn More
IgG1 kappa de souris, eFluor 660, clone : P3.6.2.8.1, contrôle d’isotype, eBioscience™
Contrôle d’isotype de souris
Marque:  Affymetrix eBioscience 50-4714-82
Code nomenclature Nacres: NA.41
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 15331910
  • 220.00€ / 100µg
En stock, prêt à être expédié : 6
Ajouter au panier
Description
Description
Description : L’immunoglobuline IgG1 K de souris monoclonal est utile comme contrôle d’isotype. Applications indiquées : Le témoin d’isotype IgG K de souris a été mentionné pour utilisation dans l’analyse cytométrique en flux et dans les procédés de coloration immunohistochimique. Applications testées : Le témoin d’isotype IgG1 K de souris a été testé par analyse cytométrique en flux de cellules de sang périphérique humaines normales. Il peut être utilisé à la même concentration que l’anticorps expérimental. eFluor™ 660 remplace Alexa Fluor™ 647. eFluor™ 660 émet à une longueur d’onde de 659 nm et est excité par le laser rouge (633 nm). Veuillez vous assurer que votre instrument est capable de détecter ce fluorochome. Excitation : 633-647 nm, émission : 668 Nm ; laser : Laser rouge. Filtration : 0,2 μm post-fabrication filtrée.
Spécification
Spécification
IgG1 kappa de souris
Commande
0,2 mg/ml
PBS avec 0,1 % de gélatine et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2
IgG1, IgG1k
IgG1, kappa, kappa
100μ g
Stocker à 2-8°C, ne pas congeler. Matériau sensible à la lumière.
Monoclonal(e)
Commande, Cytométrie en flux, Immunohistochimie
P3.6.2.8.1
eFluor 660
Liquide
Murin
Chromatographie d’affinité
RUO
Isotype contrôle
Non applicable
Vidéos
Documents
Usage exclusivement réservé à la recherche.