Learn More
IgG1 kappa de souris, PE-Cyanine5,5, clone : P3.6.2.8.1, contrôle d’isotype, eBioscience™
Contrôle d’isotype de souris
Marque:  Affymetrix eBioscience 35-4714-82
Code nomenclature Nacres: NA.41
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 15331040
  • 188.00€ / 100µg
Expédition estimée
05-11-2020
Ajouter au panier
Description
Description
Description : L’immunoglobuline IgG1K de souris monoclonale est utile en tant que contrôle d’isotype. Applications signalées : PE-Cy5,5 IgG1 de souris, le contrôle K Iso a été signalé pour une utilisation dans l’analyse cytométrique de flux. Applications testées : Cet anticorps P3.6.2.8.1 a été testé par analyse cytométrique en flux de cellules de sang périphérique humaines normales et de splénocytes de souris. Excitation : 488-567 nm, émission : 690 Nm ; laser : laser bleu, laser vert, laser vert jaune
Spécification
Spécification
IgG1 kappa de souris
Control
0,2 mg/ml
PBS avec azoture de sodium à 0,09 % ; pH 7,2
IgG1, IgG1k
IgG1, kappa, kappa
100μ g
Stocker à 2-8°C, ne pas congeler. Matériau sensible à la lumière.
Monoclonal(e)
Cytométrie en flux, Flow Cytometry
P3.6.2.8.1
PE-Cyanine5,5
Liquide
Murin
Chromatographie d’affinité
RUO
Isotype contrôle
Non applicable
Vidéos
Documents
Usage exclusivement réservé à la recherche.