Learn More
IgG1 kappa de souris, PE-Cyanine7, clone : P3.6.2.8.1, contrôle d’isotype, eBioscience™
Contrôle d’isotype de souris
Marque:  Affymetrix eBioscience 25-4714-80
Code nomenclature Nacres: NA.41
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 15330960
  • 106.00€ / 25µg
En stock, prêt à être expédié : 8
Ajouter au panier
Description
Description
Description : L’immunoglobuline IgG1K de souris monoclonale est utile en tant que contrôle d’isotype. Applications signalées : PE-Cy7 IgG1 de souris, le contrôle K Iso a été signalé pour une utilisation dans l’analyse cytométrique de flux. Applications testées : Cet anticorps P3.6.2.8.1 est offert dans 2 formats : Taille - μg : a été testé par analyse cytométrique par flux des cellules sanguines périphériques humaines normales. Ceci peut être utilisé à la même concentration que l’anticorps expérimental. - taille du test : a été pré-titré et testé par analyse cytométrique par flux des cellules sanguines périphériques humaines normales. Ceci peut être utilisé à 5 μl (0,25 μg) par test. Un test est défini comme la quantité (μg) d’anticorps qui colorera un échantillon de cellules dans un volume final de 100 μl. Le nombre de cellules doit être déterminé empiriquement, mais peut varier de10^5 à 10^8 cellules/test. Sensibilité à la lumière : Ce colorant en tandem est une oxydation sensible par photo. Veuillez protéger ce flacon et les échantillons colorés de la lumière. Fixation : Les échantillons peuvent être stockés dans le tampon de fixation IC (cat. 00-8222) (Échantillon de cellules 100 μl + tampon de fixation 100 μl IC) ou solution Fix/Lyse à 1 étape (cat. 00-5333) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à 4°C avec un impact minimal sur la luminosité et l’efficacité/compensation FRET. Certaines généralisations concernant les performances des fluorophores après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées empiriquement. Excitation : 488-561 nm, émission : 775 Nm ; laser : Laser bleu, laser vert, laser vert-jaune. Filtration : 0,2 μm post-fabrication filtrée.
Spécification
Spécification
IgG1 kappa de souris
Control
0,2 mg/ml
PBS avec 0,1 % de gélatine et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2
IgG1, IgG1k
IgG1, kappa, kappa
25 μg
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !, manipulation et procédures expérimentales.
Monoclonal(e)
Cytométrie en flux, Flow Cytometry
P3.6.2.8.1
PE-Cyanine7
Liquide
Murin
Chromatographie d’affinité
RUO
Isotype contrôle
Non applicable
Vidéos
Documents
Usage exclusivement réservé à la recherche.