Learn More
IgG1 kappa de souris, PerCP-Cyanine5,5, clone : P3.6.2.8.1, contrôle d’isotype, eBioscience™
Contrôle d’isotype de souris
Marque:  Affymetrix eBioscience 45-4714-80
Code nomenclature Nacres: NA.41
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 15341180
  • 83.50€ / 25µg
En stock, prêt à être expédié : 1
Ajouter au panier
Description
Description
Description : L’immunoglobuline IgG1K de souris monoclonale est utile en tant que contrôle d’isotype. Applications signalées : Le témoin d’isotype IgG K de souris PerCP-Cy5,5 a été mentionné pour utilisation dans l’analyse cytométrique en flux. Applications testées : Le témoin d’isotype IgG1 K de souris a été testé par analyse cytométrique en flux. Utilisez le contrôle d’isotype à la même concentration que l’anticorps expérimental. Excitation : 488 nm, émission : 695 Nm ; laser : laser bleu. Filtration : 0,2 μm post-fabrication filtrée.
Spécification
Spécification
IgG1 kappa de souris
Control
0,2 mg/ml
PBS avec 0,1 % de gélatine et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2
IgG1, IgG1k
IgG1, kappa, kappa
25 μg
Stocker à 2-8°C, ne pas congeler. Matériau sensible à la lumière.
Monoclonal(e)
Cytométrie en flux, Flow Cytometry
P3.6.2.8.1
PerCP-cyanine5,5
Liquide
Murin
Chromatographie d’affinité
RUO
Isotype contrôle
Non applicable
Vidéos
Documents
Usage exclusivement réservé à la recherche.