Learn More
Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), eFluor™ 450, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Isotype Control
94.25€ - 236.00€
Spécification
Antigène Rat IgG2a kappa
Clone eBR2a
Concentration 0.2 mg/mL
Applications Control, Flow Cytometry
Conjugué eFluor 450
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15289175
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
48-4321-80
25 μg
94.25€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
13579200
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
48-4321-82
100 μg
236.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Description: The monoclonal rat IgG2a, kappa is useful as an isotype control immunoglobulin. Applications Reported: Rat IgG2a Isotype Control eFluor® 450 has been reported for use in flow cytometric analysis. . Applications Tested: This Rat IgG2a Isotype Control has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. Use isotype control at the same concentration as experimental antibody. Excitation: 405 nm; Emission: 445 nm; Laser: Violet Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
Rat IgG2a kappa Control antibody specifically detects Rat IgG2a kappa in Not Applicable samples. It is validated for Control, Flow Cytometry.
Spécification
Spécification
Rat IgG2a kappa
0.2 mg/mL
eFluor 450
Rat
Not Applicable
IgG2; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G2; ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG2
Isotype Control (Primary)
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
eBR2a
Control, Flow Cytometry
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
IgG2a κ
Affinity chromatography
Documents
Product Certifications
For Research Use Only.