Learn More
IgG2b kappa de rat, APC, clone : eB149/10H5, contrôle d’isotype, eBioscience™
Contrôle d’isotype de rat
Marque:  Affymetrix eBioscience 17-4031-82
Code nomenclature Nacres: NA.41
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 15340720
  • 203.00€ / 100µg
En stock, prêt à être expédié : 4
Ajouter au panier
Description
Description
Description : L’anticorps monoclonal IgG2b kappa de rat est utile comme immunoglobuline de contrôle d’isotype. Applications rapportées : Le témoin d’isotype IgG2b de rat, APC, a été mentionné pour utilisation dans l’analyse cytométrique en flux. Applications testées : le contrôle d’isotype IgG2b de rat a été testé par analyse cytométrique en flux des suspensions de splénocytes de souris. Il doit être utilisé à la même concentration que l’anticorps expérimental. Excitation : 633-647 nm, émission : 660 Nm ; laser : Laser rouge. Filtration : 0,2 μm post-fabrication filtrée.
Spécification
Spécification
IgG2b kappa de rat
Control
0,2 mg/ml
PBS avec 0,1 % de gélatine et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2
IgG2, IgG2b, IgG2bk
IgG2b, kappa, kappa
100μ g
Stocker à 2-8°C, ne pas congeler. Matériau sensible à la lumière.
Monoclonal(e)
Cytométrie en flux, Flow Cytometry
eB149/10H5
APC
Liquide
Rat
Chromatographie d’affinité
RUO
Isotype contrôle
Non applicable
Vidéos
Documents
Usage exclusivement réservé à la recherche.