Learn More
Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), PE-Cyanine5, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Isotype Control
187.00€ - 295.00€
Spécification
Antigène Rat IgG2b kappa
Clone eB149/10H5
Concentration 0.2 mg/mL
Applications Control, Flow Cytometry
Conjugué PE-Cyanine5
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15330510
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
15-4031-81
50 μg
187.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15340510
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
15-4031-82
100 μg
260.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15350510
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
15-4031-83
200 μg
295.00€
200µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
Description: The rat IgG2b monoclonal antibody is useful as an isotype control immunoglobulin. Applications Reported: This monoclonal rat IgG2b kappa isotype control has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: Rat IgG2b Isotype Control has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocyte suspensions. It should be used at the same concentration as the experimental antibody. Excitation: 488-561 nm; Emission: 667 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
Rat IgG2b is a protein-coding gene that encodes for the immunoglobulin G2b (IgG2b) subclass of rat antibodies. IgG2b is a major subclass of rat immunoglobulins that plays a crucial role in the immune response by neutralizing pathogens and promoting opsonization. Rat IgG2b is commonly used in research applications, such as in immunohistochemistry, flow cytometry, and Western blotting.
Spécification
Spécification
Rat IgG2b kappa
0.2 mg/mL
PE-Cyanine5
Rat
Not Applicable
IgG2; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G2; ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG2
Isotype Control (Primary)
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
eB149/10H5
Control, Flow Cytometry
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
IgG2b κ
Affinity chromatography
Documents
Product Certifications
For Research Use Only.