Learn More
IgG4 Mouse, Clone: IGHG4/1345, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène IgG4
Clone IGHG4/1345
Concentration 200μg/mL
Applications Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15950228
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
3503-MSM1-P1
100 μg
485.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
15940228
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
3503-MSM1-P0
20 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
IgG4
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
IGHG4
IgG1
Protein A/G Purified
Cytoplasmic
Tonsil
IGHG4/1345
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
3503
Recombinant human full-length IGHG4
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
150kDa