Learn More
Abnova™ Sonde FISH de translocation ISFH/MALT1 DY
Sondes FISH marquées pour l’identification de translocation génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Marque:  Abnova™ FT0021.100uL
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 16023575
  • 1340.00€ / 100µL
Expédition estimée: 28-10-2022
Spécification
Liquide
ADN/ARN
IGH
IGH,IGHDY1,MGC72071,MGC88774
Stocker à 4°C dans l’obscurité
100 µl
Locus lourd d’immunoglobuline
3492 ; 10892
Hybridation fluorescente in situ (cellule)