Learn More
IKA™ Agitateur à plaque chauffante, 310°C, alliage d’aluminium
Plage d’agitation : 50 À 1500 tr/min ; Taille : 5,3 po de dia.
Marque: IKA™ 0003810000
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 2.88000kg
Description
Doté d’une nouvelle technologie comprenant un moteur puissant pour une plage de vitesses plus élevée et un mode supplémentaire de régulation de la température pour un chauffage plus rapide du milieu.- Contrôle de la température intégré
- Comprend une sonde de température PT 1000 (PT 1000.60)
- Réglez la température et la vitesse avec précision via l’affichage numérique, même lorsque l’appareil est éteint.
- La limite de température de sécurité définie s’affiche numériquement
- Indicateur de la température pour éviter les brûlures.
- Affichage numérique des codes d’erreur
- Circuit de sécurité réglable de la température de la plaque chauffante (50-360°C)
- Agitateur magnétique autonome avec chauffage, convient au fonctionnement non surveillé
- La douille conforme à la norme DIN12878 pour le raccordement d'un thermomètre de contact, par exemple ETS-D5, permet un contrôle précis de la température
- Haut niveau de sécurité grâce à une technologie de contrôle de la chaleur améliorée
- L’assemblage fermé (IP 42) garantit la longévité du produit
- Plaque chauffante en aluminium hautement polie pour un transfert de chaleur optimal
- Meilleure adhérence magnétique
Spécification
Alliage d’aluminium | |
Agitateur magnétique de sécurité avec chauffage, convient à un fonctionnement non surveillé, haut niveau de sécurité grâce à sa technologie améliorée de contrôle de la chaleur | |
RCT basic numérique | |
85 mm | |
5deg;C à 40deg;C | |
160 mm | |
2,5 kg | |
1 | |
0/50 à 1500 tr/min | |
IP 42 DIN EN 60529 |
100/115/220/230 V | |
Agitateur magnétique avec chauffage, convient au fonctionnement non surveillé | |
5,3 po de dia. | |
Ambiante jusqu’à 310°C | |
50/60 Hz | |
650 w | |
Agitateur de plaque chauffante, Agitateur | |
20 l | |
24 mois | |
LED |