missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-10 Rat anti-Human, PE, Clone: JES3-19F1, BD
Rat Monoclonal Antibody
262.00€ - 456.00€
Spécification
Antigène | IL-10 |
---|---|
Clone | JES3-19F1 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | PE |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15881579
|
BD Biosciences
562035 |
25 Tests |
262.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15869708
|
BD Biosciences
559330 |
100 Tests |
456.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The JES3-19F1 antibody reacts with human interleukin-10 (IL-10). The immunogen used to generate the JES3-19F1 hybridoma was recombinant human IL-10 expressed in COS cells. This is a neutralizing antibody. This antibody also reacts with viral IL-10.
Spécification
IL-10 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2a | |
Affinity Purified |
JES3-19F1 | |
Monoclonal | |
Rat | |
Human, Virus | |
Recombinant Human IL-10 | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.