Learn More
IL-12 / IL-23 p40 Rat, PE, Clone: C17.8, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
131.00€ - 324.00€
Specifications
Antigène | IL-12 / IL-23 p40 |
---|---|
Clone | C17.8 |
Concentration | 0.2mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15952648
|
EnquireBio
QAB96-PE-25UG |
25 μg |
131.00€
25µg |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942648
|
EnquireBio
QAB96-PE-100UG |
100 μg |
324.00€
100µg |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
IL-12 / IL-23 p40 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
16160 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
C17.8 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_001290173 | |
Il12b | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |