Learn More
IL-2 Rat, APC, Clone: JES6-5H4, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB80-APC-100ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15972528
  • 266.77€ / 100µg
Date d’expédition estimée: 07-12-2021
Spécification
IL-2
JES6-5H4
APC
NP_032392
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
16183
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Il2
IgG2b kappa
100 μg
Store at 2-4°C.