Learn More
IL-2 Rat, PE, Clone: JES6-5H4, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
94.25€ - 252.00€
Spécification
Antigène | IL-2 |
---|---|
Clone | JES6-5H4 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15922538
|
EnquireBio
QAB80-PE-25UG |
25 μg |
94.25€
25µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15912538
|
EnquireBio
QAB80-PE-100UG |
100 μg |
252.00€
100µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
IL-2 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
16183 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
JES6-5H4 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_032392 | |
Il2 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |